Merck
244368
Sigma-Aldrich
2-丁炔二乙基乙缩醛
98%
别名:
2-丁炔乙缩醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C≡CCH(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
142.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
沸点
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(OCC)C#CC
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
132.8 °F - closed cup
闪点(°C)
56 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)