Merck
244171
Sigma-Aldrich
1-对甲苯磺酰基-3-硝基-1,2,4-三唑
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8N4O4S
CAS号:
分子量:
268.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
133-135 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4S/c1-7-2-4-8(5-3-7)18(16,17)12-6-10-9(11-12)13(14)15/h2-6H,1H3
InChI key
ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
应用
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole may be used in chemical synthesis studies.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)