Merck
242535
Sigma-Aldrich
二甲苯磺酸钠 溶液
mixture of isomers, 40 wt. % in H2O
别名:
Sodium dimethylbenzenesulfonate, Sodium xylenesulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3SO3Na
CAS号:
分子量:
208.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
浓度
40 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.405
密度
1.17 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(c(cc1)C)C
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
应用
Sodium xylenesulfonate solution may be used in chemical synthesis studies.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)