Merck
239585
Sigma-Aldrich
1,2-二氨基丙烷
≥99%
别名:
1,2-丙二胺, 丙二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)CH2NH2
CAS号:
分子量:
74.12
Beilstein:
605274
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽壓力
14 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
680 °F
expl. lim.
11.1 %
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(N)CN
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過