主要文件
23908
Sigma-Aldrich
Boc-Pro-PAM 树脂
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
别名:
Boc-L-脯氨酸键合 PAM 树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
标记范围
~0.7 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)