Merck
238805
Sigma-Aldrich
2,4-二乙基-2,6-庚二烯醛,异构体混合物
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH2CH(C2H5)CH=C(C2H5)CHO
CAS号:
分子量:
166.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
90%
折射率
n20/D 1.4676 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(CC=C)\C=C(/CC)C=O
InChI
1S/C11H18O/c1-4-7-10(5-2)8-11(6-3)9-12/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/b11-8+
InChI 密鑰
QAFGEOHWEQLURJ-DHZHZOJOSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)