Merck
237167
Sigma-Aldrich
四氯钯(II)酸锂 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Li2PdCl4 · xH2O
分子量:
262.11 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder and chunks
濃度
≤39.2% Pd (gravimetric)
≤52.3% (chlorine basis (silver nitrate titration))
SMILES 字串
[Li+].[Li+].O.Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.H2O.Pd/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
InChI 密鑰
DPOUIQUPOAWKJL-UHFFFAOYSA-J
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)