Merck
236942
Sigma-Aldrich
二氯甲烷-d2
99.5 atom % D
别名:
二氘代二氯甲烷, 二氯甲烷-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD2Cl2
CAS号:
分子量:
86.94
Beilstein:
1733318
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
蒸汽压
24.77 psi ( 55 °C)
7.02 psi ( 20 °C)
质量水平
同位素纯度
99.5 atom % D
包装
pk of 10 × 1 mL
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
沸点
40 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)