Merck
234540
Sigma-Aldrich
扁桃酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
180.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
97%
折射率
n20/D 1.512 (lit.)
沸点
253-255 °C (lit.)
密度
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)C(O)c1ccccc1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)