Merck
233471
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4C(O)NHCH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
208.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
97%
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCCC(O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)