Merck
232815
Sigma-Aldrich
2,4-二羟基-N-(2-羟乙基)苯甲酰胺
96%
别名:
2,4-二羟基苯甲酸乙醇酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3CONHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
197.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H11NO4/c11-4-3-10-9(14)7-2-1-6(12)5-8(7)13/h1-2,5,11-13H,3-4H2,(H,10,14)
InChI 密鑰
HHSJOVPBCHTADG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3