Merck
232556
Sigma-Aldrich
2-氯-3-乙基苯并噻唑四氟硼酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9BClF4NO
CAS号:
分子量:
269.43
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
187-190 °C (lit.)
SMILES 字串
[F-].FB(F)F.CC[n+]1c(Cl)oc2ccccc12
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)