Merck
231258
Sigma-Aldrich
1-氨基己酰胺凝胶
~2.4 meq/g
别名:
聚(丙烯酸 6-氨基己酰胺)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2CH[C(O)NH(CH2)6NH2]-]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
描述
gel volume in water 4 4mL/g
品質等級
比活性
~2.4 meq/g
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
官能基
amine
應用
用于亲和层析。
特點和優勢
丙烯酸甲酯交联聚合物与 1,6-己二胺反应可生成氨基酰胺。用于水或有机溶剂。在 pH 2-11 条件下保持稳定。具有良好的化学和机械稳定性、高端氨基含量并且氨基基团空间位阻较低。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)