蒸汽密度
2.78 (vs air)
质量水平
蒸汽压
5 mmHg ( 20 °C)
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
797 °F
expl. lim.
16 %
杂质
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
沸点
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
密度
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10.0 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
官能团
chloro
hydroxyl
SMILES字符串
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
131.0 °F - closed cup
闪点(°C)
55 °C - closed cup