Merck
229571
Sigma-Aldrich
氯化铬(III) 水合物
99.995%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[Cr(H2O)4Cl2]Cl·xH2O
CAS号:
分子量:
158.36 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.995%
形狀
powder and chunks
mp
83 °C (lit.)
密度
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI 密鑰
KAVBMPSEABAPIE-UHFFFAOYSA-K
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)