Merck
228141
Sigma-Aldrich
环己丁酸钙
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C6H11(CH2)3CO2]2Ca
分子量:
378.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Ca]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Ca/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
HJZOVZBKGRJCRX-UHFFFAOYSA-L
應用
用于有机体系的钙标准盐。标签上注明了每批特定的分析数据。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)