Merck
227579
Sigma-Aldrich
4-溴丁基乙酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2(CH2)4Br
CAS号:
分子量:
195.05
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Bromobutyl acetate was used in the synthesis of 9-alkylguanine derivative.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
Kjellberg J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(7), 877-880 (1986)