Merck
226793
Sigma-Aldrich
顺式十氢萘-d18
98 atom % D
别名:
cis-Decalin-d18
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D18
CAS号:
分子量:
156.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
分子量
156.40
折射率
n20/D 1.4761 (lit.)
沸点
193 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+18
SMILES字符串
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C1([2H])[2H]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)