Merck
226513
Sigma-Aldrich
B-溴-9-BBN 溶液
1.0 M in methylene chloride
别名:
9-溴-9-硼杂双环[3.3.1]壬烷 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14BBr
CAS号:
分子量:
200.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.315 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
BrB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BBr/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
InChI 密鑰
FYZDPIIMSZAKGP-OCAPTIKFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)