Merck
225533
Sigma-Aldrich
1,3,5-苯均三酸三烯丙基酯
98%
别名:
苯均三酸三烯丙基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(CO2CH2CH=CH2)3
CAS号:
分子量:
330.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
98%
bp
175-190 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
應用
聚合物交联剂
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)