化驗
97%
形狀
solid
mp
145-146 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3
InChI 密鑰
WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3