等級
purum
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +10±1°, c = 5% in chloroform
mp
128-130 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12C[C@@]3(C[C@H](O)C1=C)[C@H](C)CC[C@@]3([H])C2(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-5-6-13-14(3,4)11-7-15(9,13)8-12(16)10(11)2/h9,11-13,16H,2,5-8H2,1,3-4H3/t9-,11-,12+,13+,15-/m1/s1
InChI 密鑰
DJYWGTBEZVORGE-GOGITYCRSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3