Merck
218618
Sigma-Aldrich
2-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(Cl)COC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
275.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
≥95%
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)