Merck
218529
Sigma-Aldrich
4-吗琳甲腈
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8N2O
CAS号:
分子量:
112.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
71-73 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H8N2O/c6-5-7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
InChI 密鑰
BOQOXLAQTDFJKU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
He I and He II photoelectron spectra of 4-morpholinecarbonitrile has been investigated.
應用
4-Morpholinecarbonitrile was used in the synthesis of substituted heterocyclic compounds.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tautomerie von Heterocyclen, VII. Synthese und Reaktionen N-vinylsubstituierter Chlorformamidine.
Ried W and Erle H-E.
Chemische Berichte, 112(2), 640-647 (1979)
Trans-annular interactions in morpholines: A photoelectron spectroscopic study.
Novak I and Kovac B.
Heteroatom Chem., 6(1), 29-31 (1995)