Merck
218154
Sigma-Aldrich
α,α,2-三氯-6-氟甲苯
99%
别名:
2-氯-6-氟亚苄基二氯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)CHCl2
CAS号:
分子量:
213.46
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
99%
折射率
n20/D 1.551 (lit.)
沸点
228-230 °C (lit.)
密度
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1cccc(Cl)c1C(Cl)Cl
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)