Merck
216860
Sigma-Aldrich
4-氨基-5-羟基-1-萘磺酸
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS号:
分子量:
239.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
等级
technical grade
方案
90%
SMILES字符串
Nc1ccc(c2cccc(O)c12)S(O)(=O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)