Merck
215449
Sigma-Aldrich
(2-二甲基氨基乙基)三苯基溴化膦
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2CH2P+(C6H5)3Br-
CAS号:
分子量:
414.32
Beilstein:
4072092
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
97%
mp
195-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Br-].CN(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)