Merck
213802
Sigma-Aldrich
二甲基氰胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCN
CAS号:
分子量:
70.09
Beilstein:
506093
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
99%
折射率
n20/D 1.41 (lit.)
沸点
161-163 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(C)C#N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
149.0 °F - closed cup
闪点(°C)
65 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)