Merck
213489
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-methylaniline
≥95%
别名:
N-Methyl-N-ethylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13N
CAS号:
分子量:
135.21
EC 号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
≥95%
折射率
n20/D 1.547 (lit.)
沸点
203-205 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)