Merck
209627
Sigma-Aldrich
Bordeaux R
Dye content 65 %
别名:
Acid Red 17
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H15N2NaO7S2
CAS号:
分子量:
482.46
顏色索引編號:
16180
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 65%
λmax
518 nm
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2cccc3ccccc23)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O