Merck
206601
Sigma-Aldrich
1,6-脱水-3,4-O-异亚丙基-2-甲苯磺酰基-D-半乳糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20O7S
CAS号:
分子量:
356.39
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[C@H]2[C@@H]3OC[C@@H](O3)[C@@H]4OC(C)(C)O[C@H]24
InChI
1S/C16H20O7S/c1-9-4-6-10(7-5-9)24(17,18)23-14-13-12(21-16(2,3)22-13)11-8-19-15(14)20-11/h4-7,11-15H,8H2,1-3H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
ZRGAFSDLQODLRO-GZBLMMOJSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)