Merck
201162
Sigma-Aldrich
苯甲酸锂
99%
别名:
苯甲酸 锂盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COOLi
CAS号:
分子量:
128.05
Beilstein:
3598089
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Li/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 用于新型长寿命锂离子电池的带导电超纳米晶金刚涂层的天然石墨-铜阳极:该研究介绍了用作涂层的苯甲酸锂膜,用于改善锂离子电池中NG基阳极的性能 (Cheng et al., 2014)。
  • 铌酸锂的质子化引起的介电常数对离子边界层的影响:讨论了苯甲酸锂在铌酸锂晶体的再结合过程中的作用,以及其对离子边界层的影响(Demin et al., 2023)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1