特点
CE compliant
flow rate measuring range
0.2-15 mL/min
温度测量范围
-70-150 °C
参数
6.5 bar max. pressure
体积
0.85 mL , Microreactor
25 mL , Residence time unit
一般描述
在微结构反应器中进行液体/液体连续反应的多功能溶液。该方法与传统方式相比在工艺性能改进方面有显著潜力。在恒压和恒温监测下,其不含金属的设计能够安全处理腐蚀性化合物。自动停止功能可实现全自动运行。将反应器和停留时间单元放入浴器中以便调节温度,浴器应置于磁力搅拌器之上(不包括水浴和搅拌器)。根据具体需要可调整停留容积。
应用领域:通用工艺过程开发、高放热/危险反应、处理反应条件下不稳定的产物以及产物组成改进(副反应产物抑制)。
包括:
应用领域:通用工艺过程开发、高放热/危险反应、处理反应条件下不稳定的产物以及产物组成改进(副反应产物抑制)。
包括:
- 含夹具的玻璃微型反应器,1
- 旋转活塞泵,2
- 热传感器,2
- 压力传感器,2
- 控制单元,1
- 停留时间单元(内径 1/8 英寸管,PTFE)
- 紧固件、备用零件、外壳