Merck
198145
Sigma-Aldrich
Alphazurine A
Dye content 40 %
别名:
Acid Blue 7, Patent Blue A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H35N2NaO6S2
CAS号:
分子量:
690.80
颜色索引号:
42080
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
组成
Dye content, 40%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
λmax
409 nm
637 nm
SMILES字符串
[Na+].CCN(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4ccccc4)\c5ccc(cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O6S2.Na/c1-3-38(26-28-11-7-5-8-12-28)32-19-15-30(16-20-32)37(35-24-23-34(46(40,41)42)25-36(35)47(43,44)45)31-17-21-33(22-18-31)39(4-2)27-29-13-9-6-10-14-29;/h5-25H,3-4,26-27H2,1-2H3,(H-,40,41,42,43,44,45);/q;+1/p-1
InChI key
FTUYQIPAPWPHNC-UHFFFAOYSA-M
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)