197955
别名:
藜芦酸甲酯
1 of 10
Sigma-Aldrich
168793
3,5-二甲氧基苯甲酸甲酯
138126
香草酸甲酯
476013
异硫氰酸异丙酯
194409
溴三甲基硅烷
253790
异硫氰酸丁酯
M81101
琥珀酸单甲酯
405418
2,6-双(氯甲基)吡啶
40703
4-羟基-2,5-二甲基l-3(2H)-呋喃酮
CDS000426
3,5-Dimethylbenzoyl chloride
414883
异氰酸己酯
≥98%
283 °C (lit.)
59-62 °C (lit.)
COC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?