Merck
197823
Sigma-Aldrich
10-樟脑磺酸 钠盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NaO4S
CAS号:
分子量:
254.28
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
97%
mp
286-288 °C (lit.)
SMILES字符串
[Na+].CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)