Merck
197130
Sigma-Aldrich
2-(4-氯苯氧基)丙酸
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9ClO3
CAS号:
分子量:
200.62
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
≥98%
SMILES字符串
CC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)