Merck
196576
Sigma-Aldrich
4-硝基-2-三氟甲基苯胺
98%
别名:
2-氨基-5-硝基三氟甲苯, 4-硝基-α,α,α-三氟邻甲苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3(CF3)NH2
CAS号:
分子量:
206.12
Beilstein:
2121347
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
powder
mp
90-92 °C (lit.)
官能团
fluoro
nitro
SMILES字符串
Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(12(13)14)1-2-6(5)11/h1-3H,11H2
InChI key
HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline undergoes diazotization and coupling with:
  • N-hydroxyalkylamino-5-napthols
  • pyrazolones and naptholsulphonic acids
  • N-(2-cyanoethyl)-N-(hydroxyalkyl)anilines
应用
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of monoazo dyes.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Effect of fluorine substitution on color and fastness of monoazo dyes.
Dickey JB, et al.
Ind. and Eng. Chem., 45(8), 1730-1734 (1953)