Merck
196541
Sigma-Aldrich
2-甲基-3,5-二硝基苯甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H2(NO2)2CH2OH
CAS号:
分子量:
212.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1c(CO)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O5/c1-5-6(4-11)2-7(9(12)13)3-8(5)10(14)15/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI 密鑰
HLBXFLNVFJFEKD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3