Merck
19575
Sigma-Aldrich
4-叔丁基苯并-15-冠-5
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H28O5
CAS号:
分子量:
324.41
Beilstein:
1687768
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0%
mp
92-95 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C18H28O5/c1-18(2,3)15-4-5-16-17(14-15)23-13-11-21-9-7-19-6-8-20-10-12-22-16/h4-5,14H,6-13H2,1-3H3
InChI 密鑰
LNNVNAOXLAULPK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)