Merck
194670
Sigma-Aldrich
4-Decanone
98%
别名:
Hexyl propyl ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5COCH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
156.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCC(=O)CCC