Merck
193321
Sigma-Aldrich
异丁酸胡椒酯
99%
别名:
Isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14O4
CAS号:
分子量:
222.24
MDL號碼:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
91-92 °C/0.005 mmHg (lit.)
密度
1.154 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)