Merck
192031
Sigma-Aldrich
聚丙烯酸 部分钠盐 溶液
average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O
别名:
丙烯酸-丙烯酸钠共聚物, 丙烯酸钠-丙烯酸共聚物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~5,000 by GPC
成份
Na, 0.5%
濃度
50 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.418
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
聚(丙烯酸)偏钠盐溶液(PAAPSS)可用于制造湿度传感器,因为其具有超亲水性,并可将最大数目的水分子吸附到活性层上。PAAPSS的加入显著提高了灵敏度,同时保持了稳定性。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves