Merck
191981
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙烷磺酸与乙烯基苯的聚合物
acrylonitrile ~95 wt. %
别名:
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid-acrylonitrile copolymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
成份
acrylonitrile, ~95 wt. %
品質等級
SMILES 字串
C=CC#N.CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.