Merck
191264
Sigma-Aldrich
3-苯基戊二酸
97%
别名:
β-Phenylglutaric acid, 3-Phenylpentanedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH2CO2H)2
CAS号:
分子量:
208.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
表单
solid
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
RZOKZOYSUCSPDF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)