Merck
190713
Decanenitrile
别名:
Caprinitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8CN
CAS号:
分子量:
153.26
Beilstein:
1750910
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
SMILES字符串
CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
InChI key
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)