Merck
189324
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基苯甲醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3CH2OH
CAS号:
分子量:
136.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
沸点
232-234 °C (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(C)c(CO)c1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
224.6 °F - closed cup
闪点(°C)
107.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)