Merck
186597
Sigma-Aldrich
3-甲基戊烯二酸二甲酯(顺反异构体混合物)
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O2CCH2C(CH3)=CHCO2CH3
CAS号:
分子量:
172.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C\C(C)=C\C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI 密鑰
GBQBEQOEGMZCOH-GQCTYLIASA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)