Merck
183989
Sigma-Aldrich
2-氨基辛烷
99%
别名:
2-辛胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
CAS号:
分子量:
129.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
折射率
n20/D 1.4235 (lit.)
沸点
165 °C (lit.)
密度
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCC(C)N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)