Merck
183474
Sigma-Aldrich
2-硝基苯乙醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
167.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.5637 (lit.)
沸点
267 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
SLRIOXRBAPBGEI-UHFFFAOYSA-N
应用
2-Nitrophenethyl alcohol was used in the synthesis of indoles.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ruthenium-catalyzed dehydrogenative N-heterocyclization. Indoles from 2-aminophenethyl alcohols and 2-nitrophenethyl alcohols.
Tsuji Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 580-584 (1990)